Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green
For the efficient, intermediate cleaning of heavily soiled floors with or without a coating. For use with single disc machines or automatic floor cleaning machines with slow speed.
Marke:  Scotch-Brite™ 7100159882
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17128810
  • 677.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bodenpad
460 mm
Einscheibenmaschinen oder automatische Bodenreinigungsmaschinen mit niedriger Drehzahl
Grün
Schrubben
Rund