missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FLJ00060 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marke: Abnova H00090011-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
Western Blotting
Specifications
293T | |
LENG12 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
8.69 | |
pCMV-LENG12 full-length | |
100 μl | |
Human |
Western Blot | |
BC033195.1 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-LENG12 antibody by western blotting | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |