Learn More
Cole-Parmer™ X5 FLINT RENEWAL
With this Single Flint Renewal, just strike and light—it's that easy.
Marke:  Cole-Parmer™ 36136-55
5.49 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12200389
  • 6.10 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • No fuel to change or store.
  • It is seated in the aluminum flint holder.
  • Larger size for longer life.
  • Compatible for use with the Safety Spark Lighter, model 36136-50.
  • Striker sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
Feuerstein
Safety Spark Lighter
5/Packung