Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 750 into mouse IgG1 primary antibodies.
Marke:  Proteintech™ KFA024-200
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17761529
  • 849.64 CHF / 200 Reaktionen
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antikörperkennzeichnungskit für Maus IgG1 ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 750 in jedem Pufferzustand an Maus-Primärantikörper IgG1 eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Beschriften Sie Ihren Maus-IgG1-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
4 x 50 μl CoraLite™ Plus 750 FlexLinker für Maus-IgG1, 4 x 100 μl FlexQuencher für Maus-IgG1, 4 x 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
IgG1
200 x 0,5 Reaktionen
755/780 nm
Maus