Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 650 into Rabbit IgG antibodies.
86.02 CHF - 849.64 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden |
---|---|
Anregung/Emission | 654/674 nm |
Labeling Target | IgG |
Spezies | Kaninchen |
Produktcode | Marke | Kitinhalt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kitinhalt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17701519
|
Proteintech™
KFA003-10 |
10 μl CoraLite™ Plus 650 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 20 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet |
86.02 CHF
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17721519
|
Proteintech™
KFA003-50 |
50 μl CoraLite™ Plus 650 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet |
400.45 CHF
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17711519
|
Proteintech™
KFA003-200 |
4 x 50 μl CoraLite™ Plus 650 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 4 x 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 4 x 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet |
849.64 CHF
200 Reaktionen |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 650 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
- One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
- Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Spezifikation
1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden | |
654/674 nm | |
IgG | |
Kaninchen |