Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 650 into mouse IgG1 primary antibodies.
Marke: Proteintech™ KFA023-50
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Description
FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antikörperkennzeichnungskit für Maus IgG1 ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 650 in jedem Pufferzustand an Maus-Primärantikörper IgG1 eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
- Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
- Beschriften Sie Ihren Maus-IgG1-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Specifications
50 μl CoraLite™ Plus 650 FlexLinker für Maus-IgG1, 100 μl FlexQuencher für Maus-IgG1, 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet | |
1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden | |
IgG1 |
50 x 0,5 Reaktionen | |
654/674 nm | |
Maus |