Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 650 into mouse IgG1 primary antibodies.
Marke:  Proteintech™ KFA023-10
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17721529
  • 86.02 CHF / 10 Reaktionen
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antikörperkennzeichnungskit für Maus IgG1 ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 650 in jedem Pufferzustand an Maus-Primärantikörper IgG1 eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Beschriften Sie Ihren Maus-IgG1-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
10 μl CoraLite™ Plus 650 FlexLinker für Maus-IgG1, 20 μl FlexQuencher für Maus-IgG1, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
IgG1
10 x 0,5 Reaktionen
654/674 nm
Maus