Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble CoraLite Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 647 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
102.24 CHF - 1009.87 CHF
Spezifikation
Format Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18039345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA106-50
50 Tests
475.97 CHF
50 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18080716
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA106-10
10 Tests
102.24 CHF
10 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18056385
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
KFA106-200
100 Tests
1009.87 CHF
200 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 647 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.