Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
Marke:  Proteintech™ KFA001-200
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17751509
  • 849.64 CHF / 200 Reaktionen
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ 488 Antikörper-Kennzeichnungskit für Kaninchen-IgG ist ein neuartiges Antikörper-Kennzeichungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ 488 in jedem Pufferzustand mit Kaninchen-IgG-Primärantikörpern eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Kennzeichnen Sie Ihren Kaninchen-IgG-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
4 x 50 μl CoraLite™ 488 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 4 x 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 4 x 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
IgG
200 x 0,5 Reaktionen
500/520 nm
Kaninchen