Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into mouse IgG1 primary antibodies.
Marke:  Proteintech™ KFA021-50
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17781519
  • 400.45 CHF / 50 Reaktionen
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FlexAble CoraLite™ 488 Antikörper-Kennzeichungskit für Maus IgG1 ist ein neuartiges Antikörper-Kennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ 488 in jedem Pufferzustand an Maus-Primärantikörper IgG1 von einem beliebigen Anbieter zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Beschriften Sie Ihren Maus-IgG1-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
50 μl CoraLite™ 488 FlexLinker für Maus-IgG1, 100 μl FlexQuencher für Maus-IgG1, 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
IgG1
50 x 0,5 μl-Reaktionen
500/520 nm
Maus