Learn More
Euro Protection™ Fleece Hat
Euro Protection™ Fleece Hat is constructed of thick, 300g/m2 polar fleece for warmth.
Marke: Euro Protection™ 5COVEB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Polyester-Polar-Fleece, 300 g/m2
- Mit schwarzer Befestigungskordel für sicheren Halt
Spezifikation
Hat | |
Navy | |
Cord for tightening |
Polar Fleece | |
300 gsm |