Learn More
Thermo Scientific™ Flat PCR Cap Strips Promotion
Diese flachen Deckelstreifen für den Einsatz mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen eignen sich zur Optimierung von PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0784
Artikelnummer. 15727486
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Domed PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
Besondere Eigenschaften
  • Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
  • Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Clear Frosted
Virgin Medical Grade Polypropylene
250
250/Cs.
8 Flachdeckel-Streifen
Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins.
96
250
Facilitates sample labeling
96-well PCR Plate, Standard and Low-profile PCR Tube Strips
0