Learn More
Ohaus™ Flacher Schaumstoffeinsatz
Der OHAUS™ Flachschaumeinsatz ist für den Einsatz mit Vortex-Mischern geeignet.
Marke: Ohaus™ 30400234
30.40 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Bietet eine große Auswahl an Zubehör, das für alle OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Schaumstoffeinsatz | |
Schaumstoff | |
Flach | |
2/Packung |