Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals und zwei Seitenhälsen
239.00 CHF - 894.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reaktionsgefäße |
Produkttyp | Flanschdeckel |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10311560
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103264 |
110 mm | Laborflansch 100 |
379.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10775695
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103241 |
95 mm | Laborflansch 100 |
314.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11562354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103464 |
150 mm | Laborflansch 140 |
552.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11552354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103444 |
125 mm | Laborflansch 150 |
517.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11572354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103544 |
150 mm | Laborflansch 200 |
869.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11582354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103564 |
165 mm | Laborflansch 200 |
894.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11542354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103111 |
75 mm | Laborflansch 60 |
239.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10192454
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103141 |
85 mm | Laborflansch 60 |
252.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Reaktionsgefäße | |
Flanschdeckel |