Learn More
Fisherbrand™ Dram-Fläschchen mit flachem Boden
Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenaufnahmeanwendungen. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss werden aus klarem neutralem Glas des Typs 1B gefertigt.
84.20 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenahmeanwendungen |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Gewindetyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15334789
|
Fisherbrand™
15334789 |
28 ml | Hohe Form |
84.20 CHF
190 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mit Standardhalsgrößen
- Niedrige und hohe Formoptionen
- 1 Dram entspricht ca. 3.55 ml (oder 1/8 fl oz.)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenahmeanwendungen | |
Schraube | |
Dram-Fläschchen mit flachem Boden |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Flach |