missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika

FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.

Marke:  BUCHI 140000023

115.90 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21828" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16340146

  • 129.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Most economical solution without sacrificing quality for standard separations
  • Large selection of cartridge sizes from 4g-5,000g
  • Non-RFID suitable on any system from BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim or Yamazen
  • Silica is ideal for basic applications and polar compounds using organic solvents
  • Amino functionalized silica provides better peak shapes with polar and basic compounds and is ideal for carbohydrates
  • C18 functionalized silica is ideal for peptides and non-polar compounds in an aqueous mobile phase
  • Diol functionalized silica provides an alternate selectivity for a variety of polarity types and is ideal for lipids
  • Neutral Alumina is ideal for aldehydes, ketones, and esters
Spezifikation

Spezifikation

Polypropylen
12 Pc.
25 g
Basisanwendungen, polare Verbindungen
Silika
40 bis 63 μm
Silika
Jedes Flash-System
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote