Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten
Für die DNA-Migration optimierte Kassetten.Lonza™ FlashGel™ System DNA-Kassetten trennen DNA schnell, und DNA-Migration kann so gesehen werden, wie sie geschieht.Trennt DNA in 2 bis 7 Minuten.
Marke:  Lonza™ 57032
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11507865
  • 320.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erzielen Sie Ergebnisse in 5 Minuten oder weniger
  • Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Anwenders gegenüber möglicherweise mutagenen Färbungen minimiert wird
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,2%
10 bis 1000 bp
2,2% Agarose
Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer
9 Packung
4,5 in.
11,5 cm
4,2 in.
8,4 cm
1,7 cm
DNA-Kassetten
16 + 1-Well
Elektrophorese
Agarose
18 bis 26 °C
2,7 in.
7 cm
10,7 cm
0,6 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.