Learn More
Flash Point Standard – Pensky Martens, ASTM D93 Proc. A (Nennwert: 143,0 °C), Paragon Scientific™
UKAS-zertifizierte Standards sind speziell für den Einsatz in regelmäßigen Leistungskontrollen von Geräten konzipiert. Verpackt in 3 x 80 ml-Single-Shot-Flaschen für höchste Probenintegrität. Wird in der Regel bei der Analyse von Erdölprodukten mit Flammpunkten über 40 °C und unter 360 °C verwendet.
Marke: Paragon Scientific FP-PMCC-4
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- In 3 x 80 ml-Flaschen verpackt
- Eine Flasche pro Test gewährleistet null Kontamination/hohen Verlust flüchtiger Bestandteile
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 12 Monate haltbar
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
3 x 80 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Flash Point Reference Standard, Pensky Martens (Nominal value: 137.5 °C)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil, petroleum
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.