Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780
Ein Farbstoff für die Viabilitätsmessung, der verwendet werden kann, um tote Zellen vor der Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung irreversibel zu markieren.
179.00 CHF - 508.00 CHF
Spezifikation
Farbe Infrarot
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13539140
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
65-0865-14
100 Tests
179.00 CHF
100 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15383562
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
65-0865-18
500 Tests
508.00 CHF
500 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Gegensatz zu 7-AAD und Propidiumiodid können mit fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und für intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht
  • Daher ermöglicht die Verwendung von fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen den Ausschluss von toten Zellen aus der Analyse, wenn intrazelluläre Targets untersucht werden
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780 kann durch den roten Laserstrahl (633 nm) angeregt werden und hat eine Spitzenemission von 780 nm, die mit einem 780/60-Bandpassfilter (äquivalent zu APC-eFluor™ 780 oder APC-Alexa Fluor™ 750) nachgewiesen werden kann
  • Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
  • Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen
  • Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen im Verhältnis von 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit fixierbarem Viabilitätsfarbstoff gefärbt werden
  • Tests legen nahe, dass die Kompensation der meisten Detektoren vernachlässigbar ist, wobei die Kompensation von PE-Cyanin7 mit unter 5 % die höchste ist
  • Die tatsächlichen Kompensationswerte hängen von den jeweiligen spezifischen Geräten, Filtersätzen und PMT-Spannungseinstellungen des Forschers ab
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780 wird als vorverdünnte Lösung, zubereitet in hochwertigem, wasserfreiem DMSO, geliefert
  • Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
  • Bei -70 °°C mit Trockenmittel lagern, kann bis zu 20 Mal gefroren und aufgetaut werden
  • Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
Infrarot
Viabilitätsassay
Farbstoff
eBioscience™
Fluoreszent
Durchflusszytometer
633/780
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780