Learn More
Value Plastics Fitting Manifold with 200 Series Barbs, Polypropylene
Ensure efficient fluid distribution while minimizing pressure drops
Marke:  Value Plastics 50119-92
Artikelnummer. 30053130
  • 73.56 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Constructed of ADCF polypropylene. Utilize 200 Series barbs in high pressure applications. Manufactured to strict quality standards under an ISO 9001:2000 quality control
Spezifikation
Spezifikation
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Hose Barb Union Manifold
Manifold
25/Pk.
121°C