Learn More
Novus Biologicals™ FITC-geldanamycin
Marke:  Novus Biologicals™ NB610-81561
Artikelnummer. 18200983
  • 456.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Purple Solid. Soluble in DMSO (>10 mg/mL).
Geldanamycin
1 mg
FITC-geldanamycin
FITC