Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Beschreibung
Edelstahl.Öffnungsgrößen von 5,00 in. bis Korngröße 500 Mesh.
Alle Siebe sind serialisiert und werden mit einer Konfirmitätsbescheinigung geliefert.
Wenn ein Testzertifikat erforderlich ist (Fisher Kat. Nr. 04-909-16) muss dieses zusammen mit dem Sieb bestellt werden.
Die folgende Liste stellt die ASTM E 11-Spezifikationen nicht vollständig dar; weitere Größen sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fisher Ansprechpartner.
Compliance
Entspricht den aktuellen Spezifikationen ASTM E 11 und ISO 3310-1
Spezifikation
2 in. | |
600 μm | |
ASTM E11, ISO 3310-1 | |
Edelstahl | |
Konformitätsbescheinigung | |
Korngrösse 28 mesh | |
Ideal für Partikelmessungen in der Landwirtschaft, Bio-, Chemie-, Kosmetik-, Düngemittel-, Lebensmittel-, Mineralien-, Pharmazeutik-, Kunststoff-, Metall- und allgemeinen Industrie | |
Edelstahl | |
Edelstahl |
5,08cm | |
Testsieb mit voller Höhe | |
8 in. | |
2,62 in. | |
6,65cm | |
Nr. 30 | |
203mm | |
Korngrösse 28 mesh, US-Standardgröße 30 | |
30 |