Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ digitale Messschieber
Umschaltbar von Zoll auf Millimeter, die Klemmbacken können geschlossen werden, und ein Ablesen von Differenzmessungen ist einfach auf Knopfdruck möglich
Marke: Fisherbrand™ 90024-47
159.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Betrieb für 10,000 h mit der im Lieferumfang enthaltenen 1.5 V-Knopfzellenbatterie 357 (Austausch durch Kat.- Nr. 02-440-1C).
Beschreibung
Schalten Sie zwischen Zoll und Millimeter um, stellen Sie die Backen geschlossen ein, oder lesen Sie Differenzmessungen auf Tastendruck
- 0,33 in hohe digitale Anzeige
- Aus beständigem gehärtetem Stahl
- Auflösung: 0,0005 Zoll
- Genauigkeit: ±0,001 Zoll
9 Zoll-Modell
- Bereich: 0 bis 6 Zoll
- Abmessungen: 9 x 3 Zoll (22,9 x 7,6 cm)
- Gewicht: 5 oz. (141,7g)
11 Zoll-Modell
- Bereich: 0 bis 8 Zoll
- Abmessungen: 11 x 3 Zoll (27,9 x 7,6 cm)
- Gewicht: 6 oz. (170g)
Certifications
Lieferung mit Zertifikat mit Seriennummer von einem nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor, das die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen bestätigt.
Spezifikation
Messschieber, Traceable, digital | |
Ideal für die Messung des Außendurchmessers von Stopfen, des Innendurchmessers von Schläuchen und der Tiefe von Röhrchen | |
Kalibriert in Zoll | |
6 oz. | |
Edelstahl |
±0,001 in. | |
1.5 V-Knopfzelle 357 | |
0 bis 200 mm | |
0,17 kg |