Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 24-Stunden-Stoppuhren
Digitales Handgerät
Marke:  Fisherbrand™ 1044
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11729825
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Digitales Handgerät für allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Traceable 24 Stunden-Stoppuhren bieten die Zeitmessung einmaliger Aktionen, Time-out, kontinuierliche Zeitmessung und kumulative Split-Funktionen.
  • Auflösung: 1 Sekunde
  • Uhr zeigt die Uhrzeit mit Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an
  • Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Stoppuhr
Audible
0,01 Sekunden
ABS-Kunststoff
1.57 cm
0.93 cm
6 cm
0,028 kg
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen
24 h
0.01 %
LCD
0,62 in.
0,37 in.
2.37 Zoll
1 oz.
2-Jahre-Silberoxidbatterie, ABS-Kunststoffgehäuse und Trageband
ISO 17025, A2LA, NIST