Learn More
Fisherbrand™ Sterile Kulturröhrchen aus Kunststoff: Transparentes Polystyrol
Ideal for tissue culture procedures.
21.30 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit | Ideal für die Gewebekultur |
Sterilität | Steril |
Produkttyp | Kulturröhrchen |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verpackung | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verpackung | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16676015
|
Fisherbrand™
149563A |
Nicht enthalten | Lose – 1 Pk. mit 125 Stk. | 75 mm | 5 mL | N/A | |||
Beschreibung
Ideal for tissue culture procedures
- Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
- No chance of residual contamination
- All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
- All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Spezifikation
Klar | |
Ideal für die Gewebekultur | |
Kulturröhrchen |
Polystyrol | |
Steril |