Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ ACCESSORY STAINLESS STE
Zum Testen von Flüssigkeiten, Luft/Gasen und Halbstoffen
Marke:  Fisherbrand™ 4117
Artikelnummer. 11739755
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Edelstahl-Thermometersonde wurde für die Verwendung mit dem Traceable™ Funk-Handmessgerät/Thermometer entwickelt. Zum Testen von Flüssigkeiten, Luft/Gasen und Halbstoffen.
  • Zur Verwendung mit 15-077-51
  • Misst 0.12 Durchm. x 8.5 in L (0.3 x 22 cm)
  • Kabellänge: 5 ft. (1.5 m)
Bestellinformation
Misst 0.12 Durchm. x 8.5 In. L (0.3 x 22 cm) Kabellänge, 5 ft. (1.5 m). Verwendung mit 14-648-54 oder 15-077-51 Sensormodulen (oben).
Spezifikation
Spezifikation
0,12 in.
Zum Testen von Flüssigkeiten, Luft/Gasen und Halbstoffen
22 cm
Edelstahl
8,5 in.
0.3 cm
5 ft.
150 cm
Edelstahlsonde
Traceable Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer