Learn More
Fisherbrand™ Weiße Verschlusskappen für Serum-Transportröhrchen
Für 10 ml-Transportröhrchen aus Polypropylen
Marke: Fisherbrand™
49.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Tubenkappen |