Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
GREENER_CHOICE
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
Marke:  Fisherbrand™ 15941
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17867291
  • 6.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
  • Haftet auf Glas, Kunststoff, Papier und Holz von -23 bis +121 °C (-9 bis +250 °F)
  • Besonders geeignet für den Einsatz in Autoklaven, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Sterilisatoren und Inkubatoren
  • Einfache Beschriftung mit Bleistift, Stift, Kugelschreiber und den meisten Filzschreibern
  • Rückstandslos entfernbar
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Säure
Spezifikation
Spezifikation
Selbstklebend
Klebeband
Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator
Je 1
-23 bis 121 °C
14 yd.
2 in.
Weiß
Selbstklebendes Beschriftungsband
Nur Beschriftungsband
-9 bis 250 °F
14 yd. x 2 in.
13 m
1 in. ID