Learn More
Fisherbrand™ Schraubkappen für Einweg-Glasröhrchen
Phenolkappen verfügen über eingeklebte Gummieinsätze
224.00 CHF - 346.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschluss |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Gummi |
Vorsterilisiert | Nein |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11547133
|
Fisherbrand™
FS73800-13415 |
Schwarz | Phenolharz | 13-415 |
346.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11567133
|
Fisherbrand™
FS73800-18415 |
Schwarz | Phenolharz | 18-415 |
224.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12337279
|
Fisherbrand™
FS73800-15415 |
Schwarz | Phenolharz | 15-415 |
340.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Phenolkappen verfügen über eingeklebte Gummieinsätze
- Autoklavierbar
- Verschluss aus Polypropylen ohne Dichtungseinlage
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Nein | |
Unsteril |
Gummi | |
Autoklavierbar |