Learn More
Fisherbrand™ Laborflasche aus Glas mit GL45 Schraubverschluss
Artikelnummer. 15456113
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10000 ml (338.1 oz.)
1000 ml (33.8 oz.)
20000 mL (676.3 oz.)
2000 ml (67.62 oz.)
3,3 oz., 100 ml
5000 ml (169.07 oz.)
500 ml (17 oz.)
8,45 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
100 mm
138 mm
176 mm
225 mm
260 mm
330 mm
410 mm
510 mm
Durchmesser (metrisch):
56 mm
70 mm
86 mm
101 mm
136 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
30 mm
30mm
30 mm
Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Ausgussring
Diese Glas-Medienflaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Ohne Einlage
  • Autoklavierbar (bis 140°C)
  • Borosilikatglas
  • Polypropylen-Kappe
Bestellinformation
Flaschen mit 2000 ml und mehr werden in der Stückzahl 1 geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.7 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Glas
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 50 bis 200 ml
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 138 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Verschlusstyp Schraubkappe