Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Braunglas-Medienflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
10.000 ml
100 ml
2.000 ml
250 ml
5.000 ml
500 ml
Beschreibung
Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
- Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- GL 45 Schraubgewinde
- Ohne Einlage
- Autoklavierbar bis 140 °C
- Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
- Polypropylen-Kappe
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Bernsteinfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Medien und Reagenzien, Lagerung und Dispensierung von Flüssigkeiten, Chemikalienlagerung |
Enthält | Schraubverschluss mit Ausgießring |
Material | Borosilikatglas (3,3) |
Anzahl pro Karton | 10/Karton |
Farbe des Schraubverschlusses | Blau |
Material des Schraubverschlusses | Polypropylen |
Sterilität | Unsteril |
Verschlussfarbe | Blau |