Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml
Schnappverschlüsse mit flacher Oberseite gewährleisten selbst bei längerem Kochen eine sichere, flüssigkeitsdichte und zuverlässige Versiegelung.
Marke: Fisherbrand™ 502-GRD-A-PFB
6.84 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 0,6 ml
- Hochtransparentes Polypropylen
- Graduierung in 0,1 ml-Markierungen
- Widerstandsfähig bis zu 30.000 × g
- Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich
- Beschriftungsfeld auf der Außenseite der Röhrchen
- Hochpolierter Innenraum für maximale Probenrückgewinnung
- Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
- Für alle Standardrotoren geeignet
- Nicht-pyrogenisch
- Bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Schnappverschluss, flach | |
7,5 mm | |
Ja | |
Bernsteinfarben | |
Polypropylen | |
Beschriftungsbereich | |
Flacher Schnappverschluss |
RNase-/DNase-frei | |
30000 x g | |
0,5 ml (max. 0,6 ml) | |
30,5 mm | |
Nadeleinstichstelle | |
Ja |