Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene, Rectangular Carboy
For Use With: Ideal for storing and dispensing lab water and reagents; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene
Marke:  Fisherbrand™ 302212-0020
Artikelnummer. 13448029
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Qualität, auf die sich Ihr Labor verlassen kann. Die rechteckigen Fisherbrand Polypropylen-Ballonflaschen sind platzsparend und eignen sich hervorragend zum Bevorraten und Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien. Auf Langlebigkeit ausgelegt. Aus hochwertigen Kunststoffen. Autoklavierbar.
Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien
  • Beständiger Aufbau für eine lange Gebrauchsdauer
  • Erhabene Graduierungen für 1 Gallone und 51 Abstufungen
  • Auswahl an Materialien für allgemeinen Gebrauch oder Autoklavierbarkeit
  • Platzsparendes, rechteckiges Design
  • Weiter Halsverschluss ermöglicht ein einfaches Befüllen und einen leichten Zugang zum Reinigen
  • Ballonflaschen mit Hähnen besitzen einen Schlauchanschlusseinsatz, um -+ bis zu einem Schlauchinnendurchmesser von 5/16 in zu fassen.
  • Hahnmündung ohne Adapter ist passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 in.
  • Materialien entsprechen den FDA-Anforderungen für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie und USP VI-Kriterien (nicht toxisch)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
9 L
Polypropylen
Ideal for storing and dispensing lab water and reagents
Weit
Rechteckig
2.38 gal.
FDA, USP VI
Weiß
Polypropylene
Ballonflasche