Learn More
Fisherbrand™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierung
25.28 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
- Durchscheinende Zylinder
- Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
- Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
- Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
- Nicht benetzbar
- Chemisch beständig
- Kontaktklar
Spezifikation
500 ml | |
ASTM | |
5 ml | |
5 ml | |
Rund |
Polypropylen | |
Beinhalten/Ausgießen | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Messzylinder |