Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare Abfallbeutel
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Marke:  Fisherbrand™ 18262
Artikelnummer. 16248831
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.