Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Strong and leak-resistant
Marke: Fisherbrand™ 22044562
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Strong and leak-resistant
- Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
- Supplied with twist tie closure
Spezifikation
Twist Tie | |
48 x 36 cm | |
36 cm | |
Biohazard symbol and text in English and Spanish | |
19 in. | |
Polyethylen |
Red with Black Print | |
48 cm | |
Autoklavierbar | |
14 in. | |
1.25 mil |