Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Strong and leak-resistant
Marke: Fisherbrand™ 22044559
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Strong and leak-resistant
- Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
- Supplied with twist tie closure
Spezifikation
Twist Tie | |
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm) | |
61 cm | |
Biohazard symbol and text in English and Spanish | |
30 in. | |
Polyethylen |
Clear with Red Print | |
76 cm | |
Autoklavierbar | |
24 in. | |
1,50 mm |