Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Artikelnummer. 17868237
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
8 oz., 250 ml
Enthält:
Noryl sealing cap
Schraubverschluss
Farbe:
Clear
Durchscheinend
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Clear
Enthält Schraubverschluss
Material Polycarbonat
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -135 to +135°C
Autoklavierbar Autoclavable (121°C)
Einwegprodukt Single-use
Graduated Ja
Max. Kraft 8250 g (RCF)
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Centrifuge Bottle
Verschlussmaterial Polycarbonat
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein