Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
Marke: Fisherbrand™ 01815C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
- Stoßfest und reißfest
- Hellorange
- Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte
Compliance
Führen Sie ASTM™ Tests zur Stoß- und Reißfestigkeit durch.
Spezifikation
ASTM | |
Orange with Black Print | |
88.9 cm | |
Autoklavierbar | |
24 in. | |
38 micron | |
127 °C |
Ohne | |
35 x 24 in. (88.9 x 61 cm) | |
61 cm | |
Bedruckt in englischer Sprache | |
35 in. | |
HDPE |