Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
Marke:  Fisherbrand™ 9661120
Encompass
Artikelnummer. 10374801
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Impact- and tear-resistant autoclave bags for waste sterilization. Fisherbrand™ Orange Autoclave Bags without Sterilization Indicator are constructed of high-density polyethylene.
  • Stoßfest und reißfest
  • Hellorange
  • Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte
Compliance
Pass ASTM™ impact- and tear-resistance tests.