Learn More
Fisherbrand™ Orangefarbene autoklavierbare Beutel mit Sterilisationsindikator
Printed in English and Spanish.
Marke:  Fisherbrand™ 01814B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18578056
  • 143.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Printed in English and Spanish
  • Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
  • Come with wire-tie closures
  • With sterilization indicator
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D1709, Dart impact
Orange
58.4 cm
Autoklavierbar
23 in.
Biohazard Waste Bags with indicator
Wire Tie
23 x 19 in. (58.4 x 48.2 cm)
48.2 cm
19 in.
Polypropylen
140°C