Learn More
Fisherbrand™ Orangefarbene autoklavierbare Beutel mit Sterilisationsindikator
Printed in English and Spanish.
Marke:  Fisherbrand™ 01814C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18326513
  • 264.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Printed in English and Spanish
  • Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
  • Come with wire-tie closures
  • With sterilization indicator
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D1709, Dart impact
Orange
89 cm
Autoklavierbar
35 in.
Biohazard Waste Bags with indicator
Wire Tie
35 x 25 in. (89 x 63.5 cm)
63.5 cm
25 in.
Polypropylen
140°C