Learn More
Fisherbrand™ Nicht steriles Mikrozentrifugenröhrchen mit Gewindeende ohne Verschlusskappen
16.73 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verschiedene Ausführungen mit Sockel- oder Konusboden
- Mit Schraubgewinde für farbige Kappen (gesondert erhältlich)
- Silikonisierte Röhrchen mit konischem Boden oder mit niedriger Retention ebenfalls erhältlich
Spezifikation
1.5 ml | |
Kunststoff | |
Nein | |
Stehrand |
Naturfarben | |
Unsteril | |
Schraubverschluss | |
18000 x g |