Learn More
Fisherbrand™ Low- and Tall-Form PTFE Evaporating Dishes
Inert and usable to 280°C (536°F).
91.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verdampfungsanwendungen |
Ausführung der Innenwände | Glatt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17759959
|
Fisherbrand™
02617149 |
180 mL | 4,76 in. | 0,81 in. | Verdampferschale, niedrige Form, PTFE 180 ml |
91.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Inert and usable to 280°C (536°F).
Smooth internal finish.
- With heavy walls
- With pouring spout
Spezifikation
PTFE | |
Abdampfschale | |
Glatt | |
260 °C |
Rund | |
Verdampfungsanwendungen | |
500 °F |