Learn More
Fisherbrand™ Linsenpapier
Artikelnummer. 15392267
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 6 in.
6 x 8 in. Tücher
Menge:
100 Blatt/Beutel, 12 Beutel/Packung
50 Blatt/Beutel, 12 Beutel/Packung
Zur Reinigung von Glaslinsen
Broschüre
  • Zerkratzt Glaslinsen, Objektive oder andere empfindliche Oberflächen niemals
  • Wird nicht rau und sammelt nicht so leicht Staub oder Fett an
  • Die praktisch fusselfreien Blätter werden zur einfachen Entnahme in ein Heft geklebt und darin gebunden
Spender-Box
  • Dasselbe Papier wie oben, aber in einer praktischen Spenderbox zur schnellen Entnahme einzelner Blätter mit einer Einzelblattgröße von 5 in. L × 7 in. B (13 × 18 cm)
Spezifikation
Produkttyp Linsenreinigungspapier
Abmessungen (L x B) 6 x 8 in. Tücher
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Glaslinsen
Menge 100 Blatt/Beutel, 12 Beutel/Packung