Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
18 mm
15 bis 415 mm
24 bis 400 mm
28 bis 400 mm
Beschreibung
Vielseitige, zuverlässige Flaschen und Ausgüsse.
- LDPE-Flaschen und -Ausgüsse mit Verschlusskappen
- Der Verschluss rastet nach der Verwendung leicht ein und sorgt für eine gute Abdichtung
- Die Ausgussöffnungen sind standardmäßig 0,08 cm (0,03 Zoll) groß
- Können durch Rückschneiden mit einer Schere vergrößert werden
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Material | LDPE |
Breite (metrisch) | 0,12 mm |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Öffnung | Eng |