Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes have spiral-wound bristles for cleaning beakers.
15.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bürste für hohe Belastung |
---|---|
Griffmaterial | Holz |
Spitzentyp | Büschelende |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Reinigen von Bechern |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15898867
|
Fisherbrand™
035415 |
7,6 cm | 40,64 cm | 13 cm |
15.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes have spiral-wound bristles for cleaning beakers.
- Extra-heavy tuft end
- Wooden handle
Spezifikation
Bürste für hohe Belastung | |
Büschelende | |
Zum Reinigen von Bechern |
Holz | |
Schwarz |