Learn More
Fisherbrand™ Handgerät pHmeter Accumet KIT mit Accumet AE6K in Transportkoffer
Fisherbrand Handgerät pHmeter Accumet KIT mit Accumet AE6K in Tragetasche
Marke: Fisherbrand™ 13-636-AE6K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fisherbrand Handgerät pHmeter Accumet KIT mit Accumet AE6K in Transportkoffer
Beschreibung
Produktmerkmale:
- Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ±1 % voller Skalengenauigkeit
- Möglichkeit einer schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung bzw. kundenspezifischen manuellen Kalibrierung in Probennähe
- Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über den großen Messbereich hinweg
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für eine optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die “Haltefunktion” friert kurzzeitig den Messwert ein, wodurch bequemes Ablesen möglich ist
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Elektrode mit integrierter ATC, ausgelegt für minimalen Luftblaseneinschluss während der Messung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der Messgerätesatz enthält in einem robusten Transportkoffer alles, was für Kalibrierung und Messung notwendig ist
Anwendungen:
- Routinetests: Für schnelle und genaue Leitfähigkeits- oder TDS-Kontrollen in Labors, im Außendienst und in Schulen.
- Umwelt/Landwirtschaft: Nützlich bei Nährstoff- und Düngemittelkontrollen in der Hydroponik und in der landwirtschaftlichen Industrie.
- Wasserqualitätsanalyse Für die Analyse von Hartwasser, unbehandeltem Wasser, Industrie- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Poolwasser und eingehendem Prozesswasser. Ideal für alle Arten der Qualitätssicherung, Druckindustrie und Wasserqualitätstests
Spezifikation
Tragbares pH-Messgerät | |
±0,5 °C | |
0 bis 14 | |
-1000 bis 1000 |
AE6 pH-Wert-/ORP-Messgerät, Gummiarmierung/Ständer, 3-in-1-pH-Wert-/Temperatur-Kombielektrode ECFC7352901B, Schutzhülle und pH-Wert-Trageset | |
± 0,01 | |
0,01 | |
LCD |