Learn More
Fisherbrand™ 51Expansions-Glas-Fläschchen mit Verschlussstopfen
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
Marke:  Fisherbrand™ 0333926B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12851861
  • 42.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
  • TITESEAL™ Fläschchen
  • Einfarbige Deckel
  • Kunststoffverschlüsse mit Hohlboden, nicht befestigt
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Fläschchen ohne Verschlüsse verwenden Korken (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Ja
Ideal für die Lagerung trockener Produkte
TITESEAL™
Kunststoff
45 mm
Fläschchen
15 mm
Unsteril
3,7 mL
1 dr.
3,7 mL
Titeseal™
ASTM E438