Learn More
Fisherbrand™ Streifen mit 8 flachen und gewölbten Verschlüssen, Streifen mit flachen Verschlüssen
55.86 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für 96-Well-PCR-Platten und PCR-Röhrchenstreifen
- Acht Verschlüsse pro Streifen
- Fertigung im Reinraum
- Aus nicht recyceltem Polypropylen
- Die flachen Verschlüsse sind mit großen, gekennzeichneten Laschen zur einfachen Entfernung und Ausrichtung der Streifen versehen
Spezifikation
Polypropylen | |
Naturfarben | |
Streifen mit flachen Deckeln | |
96-Well PCR-Platten oder PCR-Röhren-Streifen |